Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 kr
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Sweden
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Kaliumklorid
Kaliumklorid 0.005 mol/l (0.005 N) i vattenlösning
Kaliumklorid 0.005 mol/l (0.005 N) i vattenlösning
FFCHFF21840500
:
FF CHEMICALS
:
Kaliumklorid 0.005 mol/l (0.005 N) i vattenlösning
FFCHFF21840500
:
FF CHEMICALS
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
500 mL
Seq:
2725
:
:
74.55 g/mol
:
Omgivande
:
231-211-8
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360