Ammoniumvätedifluorid
Catalog # FFCHFF62399010
Leverantör: FF CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 L
- Seq:5214
Specifikationer
Om denna produkt
:
:57.04 g/mol
Merck Index:13,00498
Smält Pt:127 °C
Densitet:0,8 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-676-4
FN:1727
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
CAS-nummer:1341-49-7
Formel:NH₄HF₂
MDL-nummer:MFCD00012018