ContactUsLinkComponent
Pyridoxinväteklorid
Pyridoxinväteklorid
Katalog # 47862.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Pyridoxinväteklorid
Katalog # 47862.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :205.64 g/mol
Merck Index:13,08072
Smält Pt:214…215 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-386-2
CAS-nummer:58-56-0
Formel:C₈H₁₂ClNO₃
MDL-nummer:MFCD00012807