ContactUsLinkComponent
Sudan III
Sudan III
Katalog # CHRO1A-254
Supplier:  CHROMA
CAS Number:  
Sudan III
Katalog # CHRO1A-254
Supplier:  CHROMA
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :352.4 g/mol
Merck Index:12,09054
EINECS:201-638-4
CAS Number:85-86-9
Formula:C₂₂H₁₆N₄O
MDL Number:MFCD00003905