Sudan III, Supelco®
Katalog # 68562-25MG
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 mg
- Seq:2315
Specifikationer
Om denna produkt
:
:352.4 g/mol
Merck Index:12,09054
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:201-638-4
CAS-nummer:85-86-9
Formel:C₂₂H₁₆N₄O
MDL-nummer:MFCD00003905