Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:6409-77-4
:
Formel:C₁₄H₈NNaO₇S
MDL-nummer:MFCD00078493
:357.28 g/mol
Merck Index:13,06512
Smält Pt:300 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:229-088-0