Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Leverantör:
Ambion
Certifikat
Expandera bilden
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Leverantör:
Ambion
Om denna produkt
CAS-nummer:
367-93-1
:
Formel:
C₉H₁₈O₅S
MDL-nummer:
MFCD00063273
:
238.31 g/mol
Kokande Pt:
402 °C (1013 hPa)
Förvaringstemperatur:
Frys
EINECS:
206-703-0