Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Katalog # ROCKIPTG-1000
Leverantör: Rockland Immunochemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:238.31 g/mol
Kokande Pt:402 °C (1013 hPa)
Förvaringstemperatur:Frys
EINECS:206-703-0
CAS-nummer:367-93-1
Formel:C₉H₁₈O₅S
MDL-nummer:MFCD00063273