4-Aminohippuric syra
Katalog # MOLE10722816-100G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:194.19 g/mol
Merck Index:13,00441
Kokande Pt:441 °C (1013 hPa)
Smält Pt:199…202 °C
Densitet:1,402 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-518-9
CAS-nummer:61-78-9
Formel:H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MDL-nummer:MFCD00007890