Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
Provrör
Leverantör:   Brand
Provrör
Leverantör:  Brand
Certificates
Provrör
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PS, kristallklart.
  • Robust
Universalrör för många olika applikationer.
Beställningsinformation: Beställ matchande plug separat.
Product Family Options
Produktinformation
  • Längd
    Ø utv.
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 55 mm
    12 mm
    Koagulometer, max. 2000 ×g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 5.000 Items
       2 175,00 kr
  • 75 mm
    12 mm
    Universal, max. 4000 ×g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 4.000 Items
       2 350,00 kr
  • 100 mm
    16 mm
    Universal, max 2000 ×g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 575,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes
    Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes
    212-1742
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes
    Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes
    212-1743
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 410,00 kr