ContactUsLinkComponent
Tubing, PEEK
Tubing, PEEK
Katalog # CTSA11-1156
Leverantör:  SCIENCIX
New Product
Tubing, PEEK
Katalog # CTSA11-1156
Leverantör:  SCIENCIX
New Product
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1,59 mm
  • Ø inr.:
    0,1778 mm
  • Färg:
    Gul
  • Längd:
    1,524 m
  • Förp.:
    1