ContactUsLinkComponent
Toluen, vattenfri 99.8 %, Sigma-Aldrich®
Toluen, vattenfri 99.8 %, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Toluen, vattenfri 99.8 %, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Purity (GC):
    ≥ 99.75 %
  • Identity (IR):
    conforms
  • Color:
    ≤ 10 Hazen
  • Evaporation residue:
    ≤ 0.0005 %
  • Water*:
    ≤ 0.001 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information