Natronkalk, granular, ren, without indicator
Katalog # 472160010.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
New Product
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:white to beige to light grey granules, pellets and/or chunks
- Loss on drying:≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
- CO2 absorption capacity:≥19.0 %
- Additional info:Without indicator
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:13,00864
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1907
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:8006-28-8
MDL-nummer:MFCD00134094