ContactUsLinkComponent
Metanol, extra dry ≥99.9%, AcroSeal™
Catalog # 448411000.
CAS-nummer:  
undefined
Metanol, extra dry ≥99.9%, AcroSeal™
Catalog # 448411000.
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.005 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.85 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0005 meq/g
  • Filt.over 0.2 micron PFTE:
    Filtered
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :32.04 g/mol
Kokande Pt:64,7 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–98 °C
Densitet:0,791 g/cm³
Flash Pt:12 °C
FN:1230
ADR:3,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS02
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595