Metanol, extra dry ≥99.9%, AcroSeal™
Catalog # 448411000.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥99.85 %
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0005 meq/g
- Filt.over 0.2 micron PFTE:Filtered
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:32.04 g/mol
Kokande Pt:64,7 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–98 °C
Densitet:0,791 g/cm³
Flash Pt:12 °C
FN:1230
ADR:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS02
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595