Saltsyra 0,1 mol/L
Katalog # ACSDCH8006013.1L
Leverantör: CPACHEM
New Product
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:100 °C
Densitet:~1,00055 g/cm³
:36.46 g/mol
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324