ContactUsLinkComponent
Saltsyra 0,1 mol/L
Saltsyra 0,1 mol/L
Katalog # ACSDCH8006013.1L
Leverantör:  CPACHEM
New Product
CAS-nummer:  
Saltsyra 0,1 mol/L
Katalog # ACSDCH8006013.1L
Leverantör:  CPACHEM
New Product
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Kokande Pt:100 °C
Densitet:~1,00055 g/cm³
 :36.46 g/mol
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324