Saltsyra, Test Solution (TS)
Katalog # ACSDCH8002068.1L
Leverantör: CPACHEM
New Product
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:36.46 g/mol
Förvaringstemperatur:Room Temperature
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324