ContactUsLinkComponent
Silvernitrat 0.25 mol/l (0.25 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1078301
Silvernitrat 0.25 mol/l (0.25 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1078301
Catalog # 87924.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Silvernitrat 0.25 mol/l (0.25 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1078301
Catalog # 87924.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Performance test:
    Passes test
Specification Test Results
About this item
 :
 :169.87 g/mol
Density:1,033 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-853-9
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS09
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414