ContactUsLinkComponent
Saltsyra 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Saltsyra 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Katalog # 85848.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Saltsyra 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Katalog # 85848.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Densitet:1,031 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
FN:1789
 :GHS05
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324