Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Järn(III)klorid
Järn(III)klorid 105 g/l i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1037801
Järn(III)klorid 105 g/l i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1037801
87833.290
:
VWR Chemicals
:
Järn(III)klorid 105 g/l i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1037801
87833.290
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
162.21 g/mol
:
231-729-4
:
2582
:
8,III
:
GHS05
:
GHS07
:
7705-08-0
:
FeCl₃
:
MFCD00011005