Lead acetate cotton Reag. Ph. Eur. 1048101
Katalog # 85868.130
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Om denna produkt
:
:325.29 g/mol
CAS-nummer:6080-56-4
Formel:(H₃CCOO)₂Pb