ContactUsLinkComponent
Lead acetate cotton Reag. Ph. Eur. 1048101
Lead acetate cotton Reag. Ph. Eur. 1048101
Katalog # 85868.130
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Lead acetate cotton Reag. Ph. Eur. 1048101
Katalog # 85868.130
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :325.29 g/mol
CAS-nummer:6080-56-4
Formel:(H₃CCOO)₂Pb