Wright's stain för mikroskopisk färgning
Catalog # MOLE57163864-25G
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
Density:0,8 g/cm³ (20 °C)
EINECS:273-541-5
:GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:68988-92-1
:51938-72-8
MDL Number:MFCD00082143