Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Formaldehyd
Formaldehyd 20% i vattenlösning
Formaldehyd 20% i vattenlösning
FFCHFF6635000
:
FF CHEMICALS
:
Formaldehyd 20% i vattenlösning
FFCHFF6635000
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
30.03 g/mol
:
Omgivande
:
200-001-8
:
3334
:
9,
:
GHS06
:
GHS08
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274