Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kiselgel
Kiselgel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS för HPLC
Kiselgel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
Kiselgel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
:
63231-67-4
:
7631-86-9
:
SiO₂
:
MFCD00011232
:
60.08 g/mol
:
231-545-4
:
GHS08
:
Omgivande
msds_ALFA045797
Thermo Scientific Acroseal 25 Years