Kiselgel, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS for preparative chromatography
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:63231-67-4
:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
EINECS:231-545-4
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande