Kiselgel, granulat -3/+8 mesh desiccant
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:63231-67-4
:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1710 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-545-4
REACH:01-2119379499-16