Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:693-13-0
:
Formel:C₇H₁₄N₂
MDL-nummer:MFCD00065689
:126.2 g/mol
Kokande Pt:145 °C (1013 hPa)
Densitet:0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:33 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:211-743-7
ADR:6.1 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
FN:2929
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) (decomposition)
- Molar Mass:126.2 g/mol
- Boiling Point:145 - 148 °C (1013 hPa)
- Flash Point:33 °C
- Refractive Index:1.427 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.81 g/cm3 (20 °C)