X-Gal
Catalog # A1007.0001
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:408.63 g/mol
Smält Pt:237…239 °C
Förvaringstemperatur:Frys
EINECS:230-640-8
CAS-nummer:7240-90-6
Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
MDL-nummer:MFCD00005666