EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
MOLEM10152267
: Molekula
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
:
:191.7 g/mol
:112…113 °C
:247-361-2
:GHS07
:Frys
:25952-53-8
:C₈H₁₇N₃·HCl
:MFCD00012503