ContactUsLinkComponent
Heratherm™ Environmental Chambers
Heratherm™ Environmental Chambers
New Product
Certifikat
undefined
Heratherm™ Environmental Chambers
New Product
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 390-1713
  • 390-1712
  • Modell:
  • ESG750
  • ESS750
  • Temperaturområde:
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • Fuktighetsområde (RF):
  • 10 - 90% RH
  • 10 - 90% RH
  • Volym:
  • 750 L
  • 750 L
  • Uppvärmningssystem:
  • Thermoelectric technology for cooling and heating
  • Thermoelectric technology for cooling and heating
  • Antal hyllor (max.):
  • 3 (36)
  • 3 (36)
  • Max. belastning per hylla (kg):
  • 30 kg
  • 30 kg
  • Innermått B×D×H:
  • 840×885×840 mm
  • 840×885×840 mm
  • Yttermått B×D×H:
  • 1080×885×1835 mm
  • 1080×885×1835 mm
  • Effekt:
  • 100 - 240 V, 50-60 Hz, 1400 W
  • 100 - 240 V, 50-60 Hz, 1400 W
  • Vikt:
  • 372 kg
  • 381 kg
Specifikationer
Relaterad information