Tetradecyltrimethylammonium bromide ≥99% (by titration), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Katalog # 324411-500
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mg
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:336.394 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS08
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:1119-97-7
:8044-71-1
Formel:C₁₇H₃₈BrN
MDL-nummer:MFCD00011770