Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Catalog # 41730.AE
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Matris:5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:Interference check standard AB(ICS-AB) solution
- MDL No.:MFCD00147272
- UN No.:3264
- Fysikalisk form:Liquid
Specifikationer
Om denna produkt
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00147272