ContactUsLinkComponent
TR Ovens with Safety Technology for Charges Containing Solvents acc. to EN 1539
TR Ovens with Safety Technology for Charges Containing Solvents acc. to EN 1539
Leverantör:  NABERTHERM
Certifikat
undefined
TR Ovens with Safety Technology for Charges Containing Solvents acc. to EN 1539
Leverantör:  NABERTHERM
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 455-2133
  • 455-2134
  • 455-2131
  • 455-2132
  • Modell:
  • TR 240 LS
  • TR 450 LS
  • TR 60 LS
  • TR 120 LS
  • Temperaturområde:
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • Uppvärmningssystem:
  • Med fläkt
  • Med fläkt
  • Med fläkt
  • Med fläkt
  • Max. belastning per hylla (kg):
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • Antal hyllor:
  • 2 (8)
  • 3 (15)
  • 1 (4)
  • 2 (7)
  • Innermått B×D×H:
  • 750×530×600 mm
  • 750×530×1100 mm
  • 450×360×350 mm
  • 650×360×500 mm
  • Timer:
  • 32 mins
  • 36 mins
  • 20 mins
  • 22 mins
  • Elektrisk:
  • 380 - 400 V, 50 Hz, 3/N/PE
  • 380 - 400 V, 50 Hz, 3/N/PE
  • 380 - 400 V, 50 Hz, 3/N/PE
  • 380 - 400 V, 50 Hz, 3/N/PE
  • Yttermått:
  • 1000×990×970 mm
  • 1000×990×1470 mm
  • 700×820×710 mm
  • 900×820×870 mm
  • L x B x H:
  • 430×650×500
  • 430×650×1000
  • 260×350×250
  • 260×550×400
  • Vikt:
  • 170 kg
  • 250 kg
  • 96 kg
  • 140 kg
Specifikationer