Anilin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
New Product
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:62-53-3
:
Formel:C₆H₅NH₂
MDL-nummer:MFCD00007629
:93.13 g/mol
Merck Index:13,00661
Kokande Pt:184 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–6,2 °C
Densitet:1,019 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:76 °C
EINECS:200-539-3
FN:1547
ADR:6.1,II
REACH:01-2119451454-41
:GHS05
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:colorless to dark-brownish / yellow liquid
- Assay (GC):min. 99.0%
- Water :max. 0.2%
- Ash content :max. 0.02%
- Density (20°C):1.020 - 1.025