ContactUsLinkComponent
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (trFluor™ Tb)
New Product
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (trFluor™ Tb)
New Product
  • Catalog No:
  • AATB16669
  • AATB16821
  • Antigensymbol:
  • IgG
  • IgG
  • Antikroppsnamn:
  • Immunoglobulin G
  • Immunoglobulin G
  • Antikroppstyp:
  • Sekundär
  • Sekundär
  • Klonalitet:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Konjugation:
  • trFluor™ Tb
  • trFluor™ Tb
  • Reaktivitet:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Värd:
  • Goat
  • Goat
  • Isotyp:
  • IgG (H, L)
  • IgG (H, L)
  • Rening:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Korsad adsorption:
  • No
  • No
  • Förvaringstemperatur:
  • Freeze (<−15 °C); Minimise light exposure
  • Freeze (<−15 °C); Minimise light exposure
  • Shipping temperature:
  • 20
  • 20