ContactUsLinkComponent
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 4 Digital
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 4 Digital
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certifikat
undefined
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 4 Digital
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VELPSC20500671
  • VELPSB20500671
  • VELPSA20500671
  • VELPF20500671
  • Modell:
  • AREC 4 Digital
  • AREC 4 Digital
  • AREC 4 Digital
  • AREC 4 Digital
  • Plattmaterial:
  • Glaskeramik
  • Glaskeramik
  • Glaskeramik
  • Glaskeramik
  • Plattans mått:
  • 100×100 mm
  • 100×100 mm
  • 100×100 mm
  • 100×100 mm
  • Max. volym H₂O:
  • 5 L
  • 5 L
  • 5 L
  • 5 L
  • Hastighetsområde:
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • W×D×H:
  • 160×270×100 mm
  • 160×270×100 mm
  • 160×270×100 mm
  • 160×270×100 mm
  • Kontrolltyp:
  • Analogue speed control and heating control
  • Analogue speed control and heating control
  • Analogue speed control and heating control
  • Analogue speed control and heating control
  • Temperaturområde:
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Noggrannhet för temperaturinställning:
  • 1 °C
  • 1 °C
  • 1 °C
  • 1 °C
  • Effekt:
  • 280 W
  • 280 W
  • 280 W
  • 280 W
  • Vikt:
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
Specifikationer
Relaterad information