ContactUsLinkComponent
Kaliumdikromat lösning för UV-spektrofotometri
Kaliumdikromat lösning för UV-spektrofotometri
Catalog # ACSDIP220
Supplier:  CPACHEM
New Product
CAS Number:  
Kaliumdikromat lösning för UV-spektrofotometri
Catalog # ACSDIP220
Supplier:  CPACHEM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    80 mL
  • Seq:
    2425
Specifications
About this item
 :
 :294.18 g/mol
Boiling Pt:100 °C
Density:~1,00143 g/cm³
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367