Kaliumdikromat lösning för UV-spektrofotometri
Catalog # ACSDIP220
Supplier: CPACHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
- Förp.:80 mL
- Seq:2425
Specifications
About this item
:
:294.18 g/mol
Boiling Pt:100 °C
Density:~1,00143 g/cm³
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367