Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity Calibration Solution
Conductivity Calibration Solution
Calibration solution, 74 µS/cm, 25 °C, 500 mL
Katalog # ENDRCLY11-A
Leverantör:   Endress+Hauser
Conductivity Calibration Solution
Katalog # ENDRCLY11-A
Leverantör:  Endress+Hauser
CAS-nummer:  
Conductivity Calibration Solution
Calibration solution, 74 µS/cm, 25 °C, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
4 725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Produktdetaljer och dokument
Precision solution referred to SRM of NIST.
With temperature table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Beskrivning:
    Calibration solution
  • Konduktivitet:
    74 µS/cm
Specifikationer