Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Katalog # 611-5843
Leverantör:   Sartorius Balances
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Katalog # 611-5843
Leverantör:  Sartorius Balances
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Price
7 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dot Matrix printer for Sartorius balances.
  • Acquisition and documentation of current measurement data
  • Compact and robust design
  • High printing speed
Specifikationer
  • Vikt:
    1,5 kg
  • Beskrivning:
    Compact dot matrix printer
  • B×D×H:
    114,6×188,2×88,6 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mm
    Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mm
    611-5844
    YDP50 printer
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 445,00 kr