ContactUsLinkComponent
AM 4 Digital Multi-position Hotplate Stirrers
AM 4 Digital Multi-position Hotplate Stirrers
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificates
undefined
AM 4 Digital Multi-position Hotplate Stirrers
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • VELPF20500600
  • VELPSA20500600
  • Modell:
  • AM 4 Digital
  • AM 4 Digital
  • Plattmaterial:
  • CerAlTop™
  • CerAlTop™
  • Plattans mått:
  • Ø 135 mm
  • Ø 135 mm
  • Antal positioner:
  • 4
  • 4
  • Hastighetsområde:
  • 50 - 1500 rpm
  • 50 - 1500 rpm
  • Max. volym H₂O:
  • 20 L
  • 20 L
  • W×D×H:
  • 715×90×270 mm
  • 715×90×270 mm
  • Värmekontrollnoggrannhet:
  • 1 °C
  • 1 °C
  • Temperaturområde:
  • Ambient... 310 °C
  • Ambient... 310 °C
  • Vikt:
  • 5,8 kg
  • 5,8 kg
  • Strömtillförsel:
  • 2550 W
  • 2550 W
Specifications