Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Septa
VWR®, Septa 22 mm för EPA-flaskor med skruvhals ND24
VWR®, Septa 22 mm för EPA-flaskor med skruvhals ND24
Catalog # 548-0134A
Supplier:
VWR Collection
Expand image
VWR®, Septa 22 mm för EPA-flaskor med skruvhals ND24
Catalog # 548-0134A
Supplier:
VWR Collection
Specifications
Hårdhet:
55° shore A
Typ:
Red butyl/grey PTFE
Seq:
01
Tjocklek:
2,4 mm
Förp.:
1.000
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation