Orders LinkContactUsLinkComponent
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD control pharma solution
Katalog # IKAA10013297
Leverantör:   IKA
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
Katalog # IKAA10013297
Leverantör:  IKA
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
UTTD control pharma solution
Price
21 450,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Many standardised test procedures in the pharmaceutical industry, such as the pharmacopoeia tests described in official compendia (United States Pharmacopeia (USP 905), European Pharmacopoeia (PhEur 2.9.40), etc.), require the crushing and dissolution of tablets as a first step before further analysis. The challenges in sample preparation include the avoidance of cross-contamination between sample batches, time-consuming cleaning and the often small sample quantities.
  • Crushing and dissolving of tablets for subsequent analysis
The package includes the powerful ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control homogenising system, which has been designed for universal use. In combination with the disposable mixing vessels with dissolver disc (DIS-300-S-M with 300 ml volume), this system ensures optimum comminution and thorough dissolution of tablets and capsules in various solvents.
The hermetically sealable disposable sample containers serve simultaneously as a comminution vessel, storage unit and transport container. They significantly reduce the cleaning effort and systematically eliminate cross-contamination. Users benefit from reduced handling costs and a lower number of incorrect analyses. Samples can be collected or media added via the pierceable membrane in the vessel lid.
 : ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, DIS-300-S-M.10 Dissolver tube, 300 ml, 10 pieces.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    UTTD control pharma solution
  • Märkeffekt:
    36 W
  • Max. viskositet:
    5000 mPas
  • Cat. No.:
    IKAA10013297
  • Hastighetsområde:
    400 - 8000 min⁻¹
  • Hastighetsvisning:
    OLED
  • Vikt:
    1,3 kg
  • Effekt in/ut:
    36/28 W
  • Mått:
    122×178×54 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • ST-50, rör med omrörningsenhet
    ST-50, rör med omrörningsenhet
    531-0480
    N
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 1 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • BMT-20-S, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    BMT-20-S, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    531-0469
    N
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 3 125,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • BMT-20-G, rör för malning med glaskulor
    BMT-20-G, rör för malning med glaskulor
    431-2893
    N
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 3 125,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • DT-50, rör med homogeniseringsenhet
    DT-50, rör med homogeniseringsenhet
    531-0481
    N
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 1 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass beads for BMT tubes, Ø 6 mm
    Glass beads for BMT tubes, Ø 6 mm
    IKAA3599200
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g - 860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • BMT-50-S-M-gamma, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    BMT-50-S-M-gamma, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    531-0493
    M
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 2 725,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • BMT-50-G, rör för malning med glaskulor
    BMT-50-G, rör för malning med glaskulor
    531-0483
    N
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 1 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • ST-20-M-gamma, rör med omrörningsenhet
    ST-20-M-gamma, rör med omrörningsenhet
    531-0477
    M
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items - 3 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • BMT-20-S-M-gamma, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    BMT-20-S-M-gamma, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    IKAA3700701
    M
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items - 3 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • BMT-50-S, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    BMT-50-S, rör för malning med kulor i rostfritt stål
    531-0482
    N
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 1 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • DT-20 eco, rör med homogeniseringsenhet
    DT-20 eco, rör med homogeniseringsenhet
    IKAA20003207
    N
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 2 550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • ST-50-M-gamma, rör med omrörningsenhet
    ST-50-M-gamma, rör med omrörningsenhet
    531-0491
    M
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • TC-20-M, lock för 20 ml-rör med perforerbart membran
    TC-20-M, lock för 20 ml-rör med perforerbart membran
    531-0496
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • DT-50-M-gamma, rör med knivaggregat
    DT-50-M-gamma, rör med knivaggregat
    531-0492
    M
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 2 550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • DT-20-M-gamma, rör med homogeniseringsenhet
    DT-20-M-gamma, rör med homogeniseringsenhet
    531-0478
    M
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items - 3 500,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • ST-20, rör med omrörningsenhet
    ST-20, rör med omrörningsenhet
    431-2892
    N
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 2 850,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel (AISI 304) for BMT tubes, Ø 5 mm
    Stainless steel (AISI 304) for BMT tubes, Ø 5 mm
    IKAA3599300
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g - 860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • TC-50-M, lock för 50 ml-rör med perforerbart membran
    TC-50-M, lock för 50 ml-rör med perforerbart membran
    431-0165
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Stängningsstorlek
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • DT-20, rör med homogeniseringsenhet
    DT-20, rör med homogeniseringsenhet
    431-0135
    N
    20 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 2 950,00 kr