About this item
Vakuumfiltrering är en av de vanligaste applikationer för provberedning inom kemi, mikrobiologi, kontroll av avloppsvatten och andra analytiska processer. Membranpumparna VP 100 och VP 100 C är kompakta och användarvänliga, med höga prestanda. De passar perfekt för både enstaka och seriefiltreringar.
- Praktisk, snabb och enkel att använda tack vare strömbrytare på ovansidan
- Tyst och lågvibrerande på grund av en ny patenterad montering av motorn
- Kompakt
- Underhållsfri och med bevisat lång membranlivslängd
- Hög kemikalieresistens (särskilt VP 100 C)
Ny utveckling, baserad på den mycket framgångsrika tekniken i 3-stegs membranpumparna MD 1 och MD 1C, ger en väl beprövad och ovanligt lång membranlivslängd. Med funktionell, kompakt och innovativ design samt synlig toppmonterad strömbrytare som ger bekväm och snabb drift för dagliga laboratorieuppgifter. Robust PTFE-membran och ventil ger optimal kemikalieresistens. Extra ventil för manuell kontroll med mätare för finjustering av pumphastigheten.
Specifications
- Catalog No:
- 181-0238
- 181-0235
- Modell:
- VP 100 C
- VP 100
- Antal steg:
- 1
- 1
- Flödeshastighet:
- 0,7 m³/h
- 0,7 m³/h
- Vakuum:
- 100
- 100