ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 1 mol/l (2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1086804
Svavelsyra 1 mol/l (2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1086804
Katalog # 85973.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Svavelsyra 1 mol/l (2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1086804
Katalog # 85973.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :98.08 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589