Svavelsyra concentrate for dilution to 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE®
Katalog # 83760.600
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:60 mL
- Seq:2385
Specifikationer
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:2796
ADR:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:231-639-5
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589