Basic Violet 3, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # 46364-250MG
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
- CAS-nummer:548-62-9
- Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL-nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck Index:13,04406
- Smält Pt:189…194 °C
- Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:208-953-6
- FN:3077
- ADR:9,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 mg