Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3 90+% ACS
Basic Violet 3 90+% ACS
Frätande
Hälsa
Irriterande
Miljö
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Basic Violet 3 90+% ACS
Certificates
Basic Violet 3 90+% ACS
Basic Violet 3 90+% ACS
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Purity: 90+% CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Physical Form: Powder Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011750
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:14,4395
  • Smält Pt:∼ 215 °C (dec.)
  • Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 25 g
       1 025,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 100 g
       2 700,00 kr