Basic Violet 3
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Om denna produkt
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Synonymer: 4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
- CAS-nummer:548-62-9
- Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL-nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck Index:14,4395
- Smält Pt:∼ 215 °C (dec.)
- Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:208-953-6
- FN:3077
- ADR:9,III
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Synonymer: 4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
- CAS-nummer:548-62-9
- Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL-nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck Index:14,4395
- Smält Pt:∼ 215 °C (dec.)
- Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:208-953-6
- FN:3077
- ADR:9,III
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- FörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice