Eosin Y, high purity biological stain
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:17372-87-1
:
Formel:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00005040
Merck Index:13,03634
Smält Pt:>300 °C (dec.)
Densitet:1,018 g/cm³
:691.86 g/mol
EINECS:241-409-6
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Red to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤10 %
- Dye content:≥90 % (on dry substance)
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerACRO15288
SDS
ACRO152880250_TDS_EN ACRO152881000_TDS_EN