Eosin B 1 g/l i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
Katalog # 2853-100ML
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:624.06 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ500
EINECS:208-943-1
CAS-nummer:548-24-3
Formel:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MDL-nummer:MFCD00005041