ContactUsLinkComponent
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Katalog # 87158.0010
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Katalog # 87158.0010
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.9 %
  • Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D):
    Min. 99.50 %
  • Water (HDO+D2O):
    Max. 0.0500 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :80.04 g/mol
Kokande Pt:65 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–108 °C
Densitet:0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–17 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:216-898-4
FN:2056
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:1693-74-9
Formel:C₄D₈O
MDL-nummer:MFCD00044238